Anti-Inhibin beta-C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V129]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3449
BWRLBS3449EA 262 EUR InStock
BWRLBS3449
Anti-Inhibin beta-C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V129]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human Inhibin beta-C.
Inhibin ?-C (V129) pAb detects endogenous levels of Inhibin ?-C protein.
Type: Primary
Antigen: Inhibin beta-C
Clonality: Polyclonal
Clone: V129
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité