Anti-uPA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L239]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3454
BWRLBS3454EA 262 EUR InStock
BWRLBS3454
Anti-uPA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L239]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 211-260 of Human uPA.
uPA (L239) pAb detects endogenous levels of uPA protein.
Type: Primary
Antigen: uPA
Clonality: Polyclonal
Clone: L239
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité