Anti-IL-20 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D61]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3464
BWRLBS3464EA 262 EUR InStock
BWRLBS3464
Anti-IL-20 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D61]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 30-78 of Human IL-20.
IL-20 (D61) pAb detects endogenous levels of IL-20 protein.
Type: Primary
Antigen: IL-20
Clonality: Polyclonal
Clone: D61
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité