Anti-CK14 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y151]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3500
BWRLBS3500EA 262 EUR InStock
BWRLBS3500
Anti-CK14 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y151]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 111-160 of Human Cytokeratin 14.
Cytokeratin 14 (Y151) pAb detects endogenous levels of Cytokeratin 14 protein.
Type: Primary
Antigen: CK14
Clonality: Polyclonal
Clone: Y151
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité