Anti-Mdr-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I583]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3523
BWRLBS3523EA 262 EUR InStock
BWRLBS3523
Anti-Mdr-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I583]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 551-600 of Human Mdr-1.
Mdr-1 (I583) pAb detects endogenous levels of Mdr-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Mdr-1
Clonality: Polyclonal
Clone: I583
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité