Anti-Cathepsin H Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y205]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3530
BWRLBS3530EA 262 EUR InStock
BWRLBS3530
Anti-Cathepsin H Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y205]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 171-210 of Human Cathepsin H.
Cathepsin H (Y205) pAb detects endogenous levels of Cathepsin H protein.
Type: Primary
Antigen: Cathepsin H
Clonality: Polyclonal
Clone: Y205
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité