Anti-MIP-1alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D75]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3543
BWRLBS3543EA 262 EUR InStock
BWRLBS3543
Anti-MIP-1alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D75]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 41-90 of Human MIP-1alpha.
MIP-1? (D75) pAb detects endogenous levels of MIP-1? protein.
Type: Primary
Antigen: MIP-1alpha
Clonality: Polyclonal
Clone: D75
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité