Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R709]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3549
BWRLBS3549EA 262 EUR InStock
BWRLBS3549
Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R709]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 681-730 of Human EGF.
EGF (R709) pAb detects endogenous levels of EGF protein.
Type: Primary
Antigen: EGF
Clonality: Polyclonal
Clone: R709
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité