Anti-NM23-H1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y52]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3552
BWRLBS3552EA 262 EUR InStock
BWRLBS3552
Anti-NM23-H1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y52]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 20-70 of Human NM23-H1.
NM23-H1 (Y52) pAb detects endogenous levels of NM23-H1 protein.
Type: Primary
Antigen: NM23-H1
Clonality: Polyclonal
Clone: Y52
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité