Anti-Netrin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q533]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3569
BWRLBS3569EA 262 EUR InStock
BWRLBS3569
Anti-Netrin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q533]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 501-550 of Human Netrin-1.
Netrin-1 (Q533) pAb detects endogenous levels of Netrin-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Netrin-1
Clonality: Polyclonal
Clone: Q533
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité