Anti-MEK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S211]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3599
BWRLBS3599EA 262 EUR InStock
BWRLBS3599
Anti-MEK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S211]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 180-230 of Human MEK1.
MEK1/2 (S211) pAb detects endogenous levels of MEK1/2 protein.
Type: Primary
Antigen: MEK1/2
Clonality: Polyclonal
Clone: S211
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité