Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T1191]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3606
BWRLBS3606EA 262 EUR InStock
BWRLBS3606
Anti-EGFR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T1191]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1161-1210 of Human EGFR.
EGFR (T1191) pAb detects endogenous levels of EGFR protein.
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Polyclonal
Clone: T1191
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité