Anti-IRS-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G630]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3608
BWRLBS3608EA 262 EUR InStock
BWRLBS3608
Anti-IRS-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G630]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 600-650 of Human IRS-1.
IRS-1 (G630) pAb detects endogenous levels of IRS-1 protein.
Type: Primary
Antigen: IRS-1
Clonality: Polyclonal
Clone: G630
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité