Anti-Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R361]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3640
BWRLBS3640EA 262 EUR InStock
BWRLBS3640
Anti-Connexin 43 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R361]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 330-380 of Human Connexin 43.
Connexin 43 (R361) pAb detects endogenous levels of Connexin 43 protein.
Type: Primary
Antigen: Connexin 43
Clonality: Polyclonal
Clone: R361
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité