Anti-PKR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K440]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3653
BWRLBS3653EA 262 EUR InStock
BWRLBS3653
Anti-PKR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K440]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 410-460 of Human PKR.
PKR (K440) pAb detects endogenous levels of PKR protein.
Type: Primary
Antigen: PKR
Clonality: Polyclonal
Clone: K440
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité