Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L844]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3656
BWRLBS3656EA 262 EUR InStock
BWRLBS3656
Anti-GluR1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L844]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 830-880 of Human GluR1.
GluR1 (L844) pAb detects endogenous levels of GluR1 protein.
Type: Primary
Antigen: GluR1
Clonality: Polyclonal
Clone: L844
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité