Anti-Integrin beta3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S778]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3660
BWRLBS3660EA 262 EUR InStock
BWRLBS3660
Anti-Integrin beta3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S778]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 751-800 of Human Integrin beta3.
Integrin ?3 (S778) pAb detects endogenous levels of Integrin ?3 protein.
Type: Primary
Antigen: Integrin beta3
Clonality: Polyclonal
Clone: S778
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité