Anti-Merlin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T512]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3663
BWRLBS3663EA 262 EUR InStock
BWRLBS3663
Anti-Merlin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T512]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 500-550 of Human Merlin.
Merlin (T512) pAb detects endogenous levels of Merlin protein.
Type: Primary
Antigen: Merlin
Clonality: Polyclonal
Clone: T512
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité