Anti-GCS-alpha-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D423]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3670
BWRLBS3670EA 262 EUR InStock
BWRLBS3670
Anti-GCS-alpha-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D423]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 400-450 of Human GCS-alpha-1.
GCS-?-1 (D423) pAb detects endogenous levels of GCS-?-1 protein.
Type: Primary
Antigen: GCS-alpha-1
Clonality: Polyclonal
Clone: D423
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité