Anti-IL-32 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K226]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3676
BWRLBS3676EA 262 EUR InStock
BWRLBS3676
Anti-IL-32 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K226]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-2450 of Human IL-32.
IL-32 (K226) pAb detects endogenous levels of IL-32 protein.
Type: Primary
Antigen: IL-32
Clonality: Polyclonal
Clone: K226
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité