Anti-Glut 4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R271]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3680
BWRLBS3680EA 262 EUR InStock
BWRLBS3680
Anti-Glut 4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R271]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-300 of Human Glut 4.
Glut4 (R271) pAb detects endogenous levels of Glut4 protein.
Type: Primary
Antigen: Glut 4
Clonality: Polyclonal
Clone: R271
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité