Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H154]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3684
BWRLBS3684EA 262 EUR InStock
BWRLBS3684
Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H154]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 122-170 of Human TRAF6.
TRAF6 (H154) pAb detects endogenous levels of TRAF6 protein.
Type: Primary
Antigen: TRAF6
Clonality: Polyclonal
Clone: H154
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité