Anti-MMP-12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D411]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3699
BWRLBS3699EA 262 EUR InStock
BWRLBS3699
Anti-MMP-12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D411]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 400-450 of Human MMP-12.
MMP-12 (D411) pAb detects endogenous levels of MMP-12 protein.
Type: Primary
Antigen: MMP-12
Clonality: Polyclonal
Clone: D411
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité