Anti-PAI-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V307]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3702
BWRLBS3702EA 262 EUR InStock
BWRLBS3702
Anti-PAI-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V307]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 281-330 of Human PAI-2.
PAI-2 (V307) pAb detects endogenous levels of PAI-2 protein.
Type: Primary
Antigen: PAI-2
Clonality: Polyclonal
Clone: V307
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité