Anti-SEMA3C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E750]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3705
BWRLBS3705EA 262 EUR InStock
BWRLBS3705
Anti-SEMA3C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E750]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 713-768 of Human SEMA3C.
SEMA3C (E750) pAb detects endogenous levels of SEMA3C protein.
Type: Primary
Antigen: SEMA3C
Clonality: Polyclonal
Clone: E750
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité