Anti-CREB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K236]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3715
BWRLBS3715EA 262 EUR InStock
BWRLBS3715
Anti-CREB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K236]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 200-250 of Human CREB.
CREB (K236) pAb detects endogenous levels of CREB protein.
Type: Primary
Antigen: CREB
Clonality: Polyclonal
Clone: K236
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité