Anti-Smad1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P457]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3716
BWRLBS3716EA 262 EUR InStock
BWRLBS3716
Anti-Smad1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P457]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 424-478 of Human Smad1.
Smad1 (P457) pAb detects endogenous levels of Smad1 protein.
Type: Primary
Antigen: Smad1
Clonality: Polyclonal
Clone: P457
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité