Anti-Rad51 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T309]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3729
BWRLBS3729EA 262 EUR InStock
BWRLBS3729
Anti-Rad51 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T309]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 280-330 of Human Rad51.
Rad51 (T309) pAb detects endogenous levels of Rad51 protein.
Type: Primary
Antigen: Rad51
Clonality: Polyclonal
Clone: T309
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité