Anti-Tau Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S512]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3738
BWRLBS3738EA 262 EUR InStock
BWRLBS3738
Anti-Tau Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S512]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 481-530 of Human Tau.
Tau (S512) pAb detects endogenous levels of Tau protein.
Type: Primary
Antigen: Tau
Clonality: Polyclonal
Clone: S512
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité