Anti-CaMKIIbeta/gamma/delta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S280]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3741
BWRLBS3741EA 262 EUR InStock
BWRLBS3741
Anti-CaMKIIbeta/gamma/delta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S280]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 248-299of Human CaMKIIbeta.
CaMKII?/?/? (S280) pAb detects endogenous levels of CaMKII?/CaMKII?/CaMKII? protein.
Type: Primary
Antigen: CaMKIIbeta/gamma/delta
Clonality: Polyclonal
Clone: S280
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité