Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D205]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3748
BWRLBS3748EA 262 EUR InStock
BWRLBS3748
Anti-MSK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D205]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 181-230 of Human MSK1.
MSK1 (D205) pAb detects endogenous levels of MSK1 protein.
Type: Primary
Antigen: MSK1
Clonality: Polyclonal
Clone: D205
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité