Anti-LAT Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D156]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3757
BWRLBS3757EA 262 EUR InStock
BWRLBS3757
Anti-LAT Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D156]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 131-180 of Human LAT.
LAT (D156) pAb detects endogenous levels of LAT protein.
Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Polyclonal
Clone: D156
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité