Anti-MEF-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I390]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3767
BWRLBS3767EA 262 EUR InStock
BWRLBS3767
Anti-MEF-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I390]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 370-420 of Human MEF-2C.
MEF-2C (I390) pAb detects endogenous levels of MEF-2C protein.
Type: Primary
Antigen: MEF-2C
Clonality: Polyclonal
Clone: I390
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité