Anti-MKP-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q290]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3768
BWRLBS3768EA 262 EUR InStock
BWRLBS3768
Anti-MKP-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q290]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 260-310 of Human MKP-1.
MKP-1/2 (Q290) pAb detects endogenous levels of MKP-1/2 protein.
Type: Primary
Antigen: MKP-1/2
Clonality: Polyclonal
Clone: Q290
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité