Anti-c-Myb Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I526]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3769
BWRLBS3769EA 262 EUR InStock
BWRLBS3769
Anti-c-Myb Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I526]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 491-540 of Human c-Myb.
c-Myb (I526) pAb detects endogenous levels of c-Myb protein.
Type: Primary
Antigen: c-Myb
Clonality: Polyclonal
Clone: I526
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité