Anti-PSMD11 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R310]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3780
BWRLBS3780EA 262 EUR InStock
BWRLBS3780
Anti-PSMD11 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R310]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 281-330 of Human PSMD11.
PSMD11 (R310) pAb detects endogenous levels of PSMD11 protein.
Type: Primary
Antigen: PSMD11
Clonality: Polyclonal
Clone: R310
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité