Anti-PSMD12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I186]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3781
BWRLBS3781EA 262 EUR InStock
BWRLBS3781
Anti-PSMD12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I186]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 161-210 of Human PSMD12.
PSMD12 (I186) pAb detects endogenous levels of PSMD12 protein.
Type: Primary
Antigen: PSMD12
Clonality: Polyclonal
Clone: I186
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité