Anti-MRP-S9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F132]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3783
BWRLBS3783EA 262 EUR InStock
BWRLBS3783
Anti-MRP-S9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F132]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human MRP-S9.
MRP-S9 (F132) pAb detects endogenous levels of MRP-S9 protein.
Type: Primary
Antigen: MRP-S9
Clonality: Polyclonal
Clone: F132
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité