Anti-CEP290 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F812]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3831
BWRLBS3831EA 262 EUR InStock
BWRLBS3831
Anti-CEP290 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F812]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 781-830 of Human CEP290.
CEP290 (F812) pAb detects endogenous levels of CEP290 protein.
Type: Primary
Antigen: CEP290
Clonality: Polyclonal
Clone: F812
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité