Anti-GRB2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R178]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3871
BWRLBS3871EA 262 EUR InStock
BWRLBS3871
Anti-GRB2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R178]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 150-199 of Human GRB2.
GRB2 (R178) pAb detects endogenous levels of GRB2 protein.
Type: Primary
Antigen: GRB2
Clonality: Polyclonal
Clone: R178
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité