Anti-NKp46 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P176]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3887
BWRLBS3887EA 262 EUR InStock
BWRLBS3887
Anti-NKp46 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P176]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 151-200 of Human NKp46.
NKp46 (P176) pAb detects endogenous levels of NKp46 protein.
Type: Primary
Antigen: NKp46
Clonality: Polyclonal
Clone: P176
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité