Anti-OATP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N286]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3952
BWRLBS3952EA 262 EUR InStock
BWRLBS3952
Anti-OATP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N286]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-300 of Human OATP1.
OATP1 (N286) pAb detects endogenous levels of OATP1 protein.
Type: Primary
Antigen: OATP1
Clonality: Polyclonal
Clone: N286
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité