Anti-p-4E-BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T69]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4003
BWRLBS4003EA 284 EUR InStock
BWRLBS4003
Anti-p-4E-BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T69]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human 4E-BP1 around the phosphorylation site of Threonine 69.
p-4E-BP1 (T69) pAb detects endogenous levels of 4E-BP1 protein only when phosphorylated at Thr69.
Type: Primary
Antigen: p-4E-BP1
Clonality: Polyclonal
Clone: T69
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité