Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-p-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T73]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4019
BWRLBS4019EA 284 EUR InStock
BWRLBS4019
Anti-p-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T73]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human ATF2 around the phosphorylation site of Threonine 73.

p-ATF2 (T73) pAb detects endogenous levels of ATF2 protein only when phosphorylated at Thr73.

Type: Primary
Antigen: p-ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone: T73
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité