Anti-p-c-Jun Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y170]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4050
BWRLBS4050EA 284 EUR InStock
BWRLBS4050
Anti-p-c-Jun Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y170]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human c-Jun around the phosphorylation site of Tyrosine 170.
p-c-Jun (Y170) pAb detects endogenous levels of c-Jun protein only when phosphorylated at Tyr170.
Type: Primary
Antigen: p-c-Jun
Clonality: Polyclonal
Clone: Y170
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité