Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-IGF-1R Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y1161]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4097
BWRLBS4097EA 284 EUR InStock
BWRLBS4097
Anti-p-IGF-1R Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y1161]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human IGF-1R around the phosphorylation site of Tyrosine 1161.

p-IGF-1R (Y1161) pAb detects endogenous levels of IGF-1R protein only when phosphorylated at Tyr1161.This antibody may cross-reacts with insulin receptor protein when phosphorylated at Tyr1185.

Type: Primary
Antigen: p-IGF-1R
Clonality: Polyclonal
Clone: Y1161
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité