Anti-p-IkB-beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S23]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4106
BWRLBS4106EA 284 EUR InStock
BWRLBS4106
Anti-p-IkB-beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S23]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human IkB-beta around the phosphorylation site of Serine 23.
p-I?B-? (S23) pAb detects endogenous levels of I?B-? protein only when phosphorylated at Ser23.
Type: Primary
Antigen: p-IkB-beta
Clonality: Polyclonal
Clone: S23
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité