Anti-p-CK18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S33]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4113
BWRLBS4113EA 284 EUR InStock
BWRLBS4113
Anti-p-CK18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S33]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Cytokeratin 18 around the phosphorylation site of Serine 33.
p-Cytokeratin 18 (S33) pAb detects endogenous levels of Cytokeratin 18 protein only when phosphorylated at Ser33.
Type: Primary
Antigen: p-CK18
Clonality: Polyclonal
Clone: S33
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité