Anti-p-MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T394]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS4122
BWRLBS4122EA 284 EUR InStock
BWRLBS4122
Anti-p-MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T394]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MEK2 around the phosphorylation site of Threonine 394.
p-MEK2 (T394) pAb detects endogenous levels of MEK2 protein only when phosphorylated at Thr394
Type: Primary
Antigen: p-MEK2
Clonality: Polyclonal
Clone: T394
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité