Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p-NFkB-p65 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S468]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS4136
BWRLBS4136EA 284 EUR InStock
BWRLBS4136
Anti-p-NFkB-p65 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S468]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human NFkB-p65 around the phosphorylation site of Serine 468.

p-NF?B-p65 (S468) pAb detects endogenous levels of NF?B-p65 protein when phosphorylated at Ser468.

Type: Primary
Antigen: p-NFkB-p65
Clonality: Polyclonal
Clone: S468
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité